Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA046555
Sigma-Aldrich
Anti-REG4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GISP, Anti-REG-IV, Anti-RELP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
QPIWIGLHDPQKRQQWQWIDGAMYLYRSWSGKSMGGNKHCAEMSSNNNFLTWSSNECNKRQHFLCKYRP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... REG4(83998)
Immunogen
rodzina regenerujących się wysepek, członek 4
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST87472
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iemasa Koh et al.
Cancer genomics & proteomics, 16(6), 481-490 (2019-10-30)
The biological importance of the caudal-related homeobox transcription factor CDX2 in acquiring resistance to anticancer drugs has been studied in ovarian mucinous carcinoma. CDX2 promotes the expression of multidrug resistance 1 (MDR1) and confers resistance to paclitaxel. The regenerating islet-derived
Jeong-Ha Hwang et al.
International journal of cancer, 146(10), 2877-2890 (2019-10-13)
Mutant KRAS provides a driving force for enhancement of cancer stem cells (CSCs) characteristics contributing transformation of colorectal cancer (CRC) cells harboring adenomatous polyposis coli (APC) mutations. Here, we identified the factors mediating the promotion of CSCs properties induced by
Shuquan Zhang et al.
Oncology letters, 13(5), 3517-3521 (2017-05-23)
The expression and correlation analysis of the regenerating gene family member 4 (RegIV) and vascular endothelial growth factors (VEGF-A and VEGF-C) in metastatic spinal tumors were studied. Fifteen patients with metastatic spinal tumors who underwent operation in our hospital from
Ryu Nishimura et al.
Journal of gastroenterology, 54(7), 608-620 (2019-01-02)
Ulcerative colitis (UC) is a chronic inflammatory disease of the colon with an intractable, recurrent course. The goal of UC therapy is to target mucosal healing because immune-suppressive therapy for UC frequently results in relapse. However, few drugs directly target
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA046555-100UL4061837041167
HPA046555-25UL4061841675891