Kluczowe dokumenty
WH0007070M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-THY1 antibody produced in mouse
clone 3F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD90, Anti-Thy-1 cell surface antigen
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THY1(7070)
Immunogen
THY1 (AAH05175, 1 a.a. ~ 161 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MNLAISIALLLTVLQVSRGQKVTSLTACLVDQSLRLDCRHENTSSSPIQYEFSLTRETKKHVLFGTVGVPEHTYRSRTNFTSKYNMKVLYLSAFTSKDEGTYTCALHHSGHSPPISSQNVTVLRDKLVKCEGISLLAQNTSWLLLLSLLQATDFMSL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sippy Kaur et al.
Scientific reports, 8(1), 15503-15503 (2018-10-21)
Extracellular vesicles (EVs) are reported to be involved in stem cell maintenance, self-renewal, and differentiation. Due to their bioactive cargoes influencing cell fate and function, interest in EVs in regenerative medicine has rapidly increased. EV-derived small non-coding RNA mimic the
Xueying Li et al.
Neuroscience letters, 558, 8-13 (2013-10-01)
The retinal ischemia-reperfusion injury (RIR) is a common pathological process that leads to progressive visual loss and blindness in many retinal diseases such as retinal vascular occlusion disease, diabetic retinopathy, and acute glaucoma. Currently, there has been no effective therapy.
Jedrzej Hoffmann et al.
PloS one, 9(6), e98456-e98456 (2014-06-04)
Mouse models of myocardial infarction (MI) are commonly used to explore the pathophysiological role of the monocytic response in myocardial injury and to develop translational strategies. However, no study thus far has examined the potential impact of inter-individual variability and
Yonas Getachew et al.
Toxicology and applied pharmacology, 280(2), 264-271 (2014-08-30)
The role of the immune system, specifically NK, NKT and CD3 cells, in acetaminophen (APAP) induced liver injury remains inconsistently defined. In the present study, wild type (C57BL/6J) mice and granzyme B deficient (GrB -/-) mice were treated with acetaminophen
Megan E Muroski et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(42), 14763-14771 (2014-09-10)
Mesenchymal stem cells (MSC) have been identified as having great potential as autologous cell therapeutics to treat traumatic brain injury and spinal injury as well as neuronal and cardiac ischemic events. All future clinical applications of MSC cell therapies must
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0007070M1-100UG4061832743530