Kluczowe dokumenty
AMAB90846
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-THY1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL1040, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CD90
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL1040, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 1 μg/mL
izotyp
IgG1
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THY1(7070)
Immunogen
Antygen powierzchniowy komórki Thy-1, znacznik sygnatury epitopu rekombinowanego białka (PrEST)
Sekwencja
VTSLTACLVDQSLRLDCRHENTSSSPIQYEFSLTRETKKHVLFGTVGVPEHTYRSRTNFTSKYNMKVLYLSAFTSKDEGTYTCALHHSGHSPPISSQNVTVLRDKLVKCEGISLLAQNTSWL
Epitop
Wiąże się z epitopem zlokalizowanym w sekwencji peptydowej ACLVDQSLRLDCRHE. z epitopem zlokalizowanym w sekwencji peptydowej ACLVDQSLRLDCRHE, jak określono za pomocą nakładających się syntetycznych peptydów.
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77497
Postać fizyczna
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xueying Li et al.
Neuroscience letters, 558, 8-13 (2013-10-01)
The retinal ischemia-reperfusion injury (RIR) is a common pathological process that leads to progressive visual loss and blindness in many retinal diseases such as retinal vascular occlusion disease, diabetic retinopathy, and acute glaucoma. Currently, there has been no effective therapy.
Jedrzej Hoffmann et al.
PloS one, 9(6), e98456-e98456 (2014-06-04)
Mouse models of myocardial infarction (MI) are commonly used to explore the pathophysiological role of the monocytic response in myocardial injury and to develop translational strategies. However, no study thus far has examined the potential impact of inter-individual variability and
Yonas Getachew et al.
Toxicology and applied pharmacology, 280(2), 264-271 (2014-08-30)
The role of the immune system, specifically NK, NKT and CD3 cells, in acetaminophen (APAP) induced liver injury remains inconsistently defined. In the present study, wild type (C57BL/6J) mice and granzyme B deficient (GrB -/-) mice were treated with acetaminophen
Megan E Muroski et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(42), 14763-14771 (2014-09-10)
Mesenchymal stem cells (MSC) have been identified as having great potential as autologous cell therapeutics to treat traumatic brain injury and spinal injury as well as neuronal and cardiac ischemic events. All future clinical applications of MSC cell therapies must
S Peter Bak et al.
Cancer immunology research, 1(6), 393-401 (2014-04-30)
Stimulation of patients' immune systems for the treatment of solid tumors is an emerging therapeutic paradigm. The use of enriched autologous T cells for adoptive cell therapy or vaccination with antigen-loaded dendritic cells have shown clinical efficacy in melanoma and