Kluczowe dokumenty
SAB4700262
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD105 antibody produced in mouse
clone MEM-229, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ENG, Anti-Endoglin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-229, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, pig
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENG(2022)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen CD105, znany również jako endoglina (ENG), jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q34.11. Gen koduje homodimeryczny transbłonowy koreceptor zawierający dwusiarczkowe podjednostki o masie 95 kDa. Kodowane białko ulega ekspresji głównie na ludzkich preerytroblastach, makrofagach, komórkach białaczkowych linii limfoidalnej i szpikowej. Jest również obecne na wyższych poziomach w syncytiotrofoblastach łożyska i komórkach śródbłonka naczyniowego.
Przeciwciało MEM-229 rozpoznaje CD105 (Endoglin), glikoproteinę o masie 180 kDa, homodimer błony integralnej typu I ulegający ekspresji na komórkach śródbłonka naczyniowego (małych i dużych naczyń), aktywowanych monocytach i makrofagach tkankowych, komórkach zrębu niektórych tkanek, w tym szpiku kostnego, limfocytach pre-B w szpiku płodowym i prekursorach erytroidalnych w szpiku kostnym płodu i dorosłego; jest również obecny na syncytiotrofoblaście łożyska w czasie ciąży.
Immunogen
Rekombinowany wirus Vaccinia zawierający cDNA ludzkiej CD105 (izoforma L)
Zastosowanie
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem wykorzystane, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Cytometria przepływowa/sortowanie komórek (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
CD105/endoglina (ENG) działa jako receptor pomocniczy w szlaku sygnałowym transformującego czynnika wzrostu (TGF)-β. Bierze udział w regulacji odpowiedzi komórkowych zależnych od TGF-β. Białko wyrażane w komórkach śródbłonka odgrywa istotną rolę w angiogenezie i progresji nowotworu. CD105 funkcjonuje jako potencjalny cel epigenetycznego wyciszania w raku płuc. Delecja genu prowadzi do dziedzicznej teleangiektazji krwotocznej. Ponadto mutacje w tym genie są również związane z różnymi anomaliami sercowo-naczyniowymi i różnymi typami nowotworów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CD105 (Endoglin) Is Highly Overexpressed in a Subset of Cases of Acute Myeloid Leukemias
Chakhachiro ZI
American Journal of Clinical Pathology, 140, 370-378 (2013)
Endoglin Is a Component of the Transforming Growth Factor-@ Receptor System in Human Endothelial Cells*
Cheifetz S
The Journal of Biological Chemistry, 267, 19027-19030 (1992)
Novel 9q34.11 gene deletions encompassing combinations of four Mendelian disease genes: STXBP1, SPTAN1, ENG, and TOR1A.
Campbell IM
Genetics in Medicine : Official Journal of the American College of Medical Genetics, 14, 868-876 (2012)
Identification of Endoglin as an epigenetically regulated tumour-suppressor gene in lung cancer
O'Leary K
British Journal of Cancer, 113, 970-978 (2015)
L Plánka et al.
Physiological research, 58(6), 885-893 (2008-12-20)
This study appears from an experiment previously carried out in New Zealand white rabbits. Allogenic mesenchymal stem cells (MSCs) were transplanted into an iatrogenically-created defect in the lateral section of the distal physis of the left femur in 10 miniature