05-1424
Anti-Endoglin Antibody, clone P3D1
clone P3D1, from mouse
Synonim(y):
CD105, Ancillary TGF-beta Receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P3D1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENG(2022)
mouse ... Eng(13805)
rat ... Eng(497010)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA: A previous lot of this antibody was used in ELISA.
Immunoprecipitation: A previous lot of this antibody was used in IP.
Immunocytochemistry: A previous lot of this antibody was used in IC.
Flow Cytometry: A previous lot of this antibody was used in FC.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Jakość
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected ENDOGLIN on 10 μg of Jurkat lysates.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Jurkat cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2