Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702043
Sigma-Aldrich
Anti-CD90/Thy1 Antibody, clone 2V9S6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CD90, CDw90
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2V9S6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
25-35 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.53 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MNLAISIALLLTVLQVSRGQKVTSLTACLVDQSLRLDCRHENTSSSPIQYEFSLTRETKKHVLFGTVGVPEHTYRSRTNFTSKYNMKVLYLSAFTSKDEG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THY1(7070)
Opis ogólny
This gene encodes a cell surface glycoprotein and member of the immunoglobulin superfamily of proteins. The encoded protein is involved in cell adhesion and cell communication in numerous cell types, but particularly in cells of the immune and nervous systems. The encoded protein is widely used as a marker for hematopoietic stem cells. This gene may function as a tumor suppressor in nasopharyngeal carcinoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2015]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CD90/Thy1 (P04216).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)