Kluczowe dokumenty
HEXSM-170K-BKPMX
Millipore
11468 Panel charakterystyki ludzkich egzosomów
for analysis of multiple analytes isolated from serum, plasma and tissue culture supernatants
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.55
Poziom jakości
linia produktu
Milliplex®
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 96 wells
assay range
standard curve range: 0.4-1,500 ng/mL
(CD9)
standard curve range: 0.5-2,000 ng/mL
(CD81)
standard curve range: 122-500,000 pg/mL
(CD63)
standard curve range: 1: 0.6-2,500  ng/mL
(Flotillin)
standard curve range: 1: 0.9-3,500 ng/mL
(Syntenin)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(Calreticulin, GAPDH)
standard curve range: 49-200,000  pg/mL
(TSG101)
inter-assay cv: <20%%
intra-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Opis ogólny
11468 oferuje najszerszy wybór analitów w szerokim zakresie stanów chorobowych i gatunków. Po zidentyfikowaniu interesujących analitów można polegać na jakości, którą wbudowujemy w każdy zestaw, aby uzyskać wyniki, którym można zaufać. Oprócz cech testu wymienionych w protokole, inne kryteria wydajności oceniane podczas procesu weryfikacji obejmują reaktywność krzyżową, liniowość rozcieńczenia, stabilność zestawu i zachowanie próbki (np. wykrywalność i stabilność).
Każdy zestaw 11468 zawiera:
  • Kontrole jakości (QC) w celu zakwalifikowania wydajności testu
  • Porównanie partii standardowej (kalibratora) i QC z partią referencyjną w celu zapewnienia spójności między partiami
  • Koktajle przeciwciał wykrywających zaprojektowane w celu uzyskania spójnych profili analitów w panelu.
Ponadto każdy panel i zestaw spełniają rygorystyczne kryteria produkcyjne, aby zapewnić powtarzalność między partiami. 11468 Human Exosome Characterization Panel jest częścią najbardziej wszechstronnego systemu dostępnego do badań egzosomów. Od naszych pojedynczych do multipleksowych rozwiązań biomarkerów, współpracujemy z Tobą w celu zaprojektowania, opracowania, analitycznej weryfikacji i zbudowania najbardziej wszechstronnej biblioteki dostępnej do wykrywania i kwantyfikacji białek.
Typ panelu: MAGNETIC Circulating Cancer
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa: Nie wystąpiła lub wystąpiła znikoma reaktywność krzyżowa między przeciwciałami dla analitu a którymkolwiek z innych analitów w tym panelu, z wyjątkiem przeciwciał Syntenin-1 i Flotillin-1, które wykazywały minimalną reaktywność krzyżową ze standardem GAPDH.
Zastosowanie
11468 Human Exosome Characterization Magnetic Bead Panel to 9-pleksowy zestaw do jednoczesnej analizy dowolnego lub wszystkich następujących analitów w egzosomach izolowanych z surowicy, osocza i supernatantów hodowli tkankowych: Argonaute-2 (Ago2), Kalretikulina (CALR), CD9, CD63, CD81, Flotylina-1 (FLOT-1), GAPDH, Syntenina-1 (Syn-1) i TSG101.
  • Jest to test całonocny.
  • Każdy test wymaga 25 µl na studzienkę wyizolowanych egzosomów.
  • Argonaute-2 (Ago2) jest testem jakościowym z lizatem komórkowym MCF7:IGF-1 jako kontrolą. Wszystkie pozostałe anality są przeznaczone do analizy ilościowej.
  • Aby sprawdzić czystość preparatu EV, można użyć panelu 11468 Human Apolipoprotein 6-Plex Panel (nr kat. APOMAG-62K).
  • Aby ocenić funkcjonalny składnik EV, można użyć panelu 11468 Human Cytokine/Chemokine Growth Factor Panel A (nr kat. HCYTA-60K), panelu B (HCYTB-60K) i panelu wielogatunkowego TGFβ (nr kat. TGFBMAG-64K-03).
  • Po pobraniu i przygotowaniu próbki, egzosomy można teraz wyizolować i poddać lizie zgodnie z ustalonym protokołem laboratorium. Zalecamy stosowanie buforu do lizy Cell Signaling Lysis Buffer (nr kat. 43-040).
  • Każde laboratorium może użyć preferowanego buforu do lizy, ale musi wcześniej ustalić, że bufor do lizy nie będzie miał negatywnego wpływu na test.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Komórki uwalniają pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (EV), w tym egzosomy, w ramach normalnych procesów fizjologicznych, w tym usuwania odpadów i regulacji komunikacji międzykomórkowej. Co więcej, zwiększone uwalnianie egzosomów jest związane z postępem różnych stanów chorobowych i innych nieprawidłowości, takich jak rak i neurodegeneracja. Identyfikacja, klasyfikacja i odróżnienie egzosomów od innych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych jest często skomplikowane ze względu na zmienność protokołów izolacji i przygotowania, biogenezy egzosomów, a także źródła egzosomów. Dlatego też opracowanie dodatkowych narzędzi do charakteryzacji egzosomów jest korzystne dla pola badawczego egzosomów. Powszechnie związane markery wzbogacone w egzosomy obejmują tetraspaniny CD9, CD63 i CD81, markery związane z sortowaniem ładunku TSG101 i Flotillin-1 oraz marker biogenezy synteniny-1. Inne markery, w tym Ago2, GAPDH i kalretikulina, mogą, ale nie muszą występować w próbkach wzbogaconych egzosomami, ale może się to różnić w zależności od źródła, metody izolacji i/lub mechanizmu biogenezy EV. Panel Human Exosome Characterization stanowi nowatorskie narzędzie dla naukowców do badania producentów egzosomów i ich zawartości w lizowanych próbkach egzosomów.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3