HEXSM-170K-PMX
11468 Panel charakterystyki ludzkich egzosomów
MILLIPLEX® Human Exosome Characterization Magnetic Bead Panel is a 9-plex kit to be used for the simultaneous analysis of the following analytes in exosomes isolated from serum, plasma and tissue cult
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 96 wells
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
intra-assay cv: <10%
standard curve range: 0.4-1,500 ng/mL
(CD9)
standard curve range: 0.5-2,000 ng/mL
(CD81)
standard curve range: 122-500,000 pg/mL
(CD63)
standard curve range: 1: 0.6-2,500 ng/mL
(Flotillin)
standard curve range: 1: 0.9-3,500 ng/mL
(Syntenin)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(Calreticulin, GAPDH)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(TSG101)
inter-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- Każdy test wymaga 25 µl na studzienkę wyizolowanych egzosomów.
- Argonaute-2 (Ago2) jest testem jakościowym z lizatem komórkowym MCF7:IGF-1 jako kontrolą. Wszystkie pozostałe anality są przeznaczone do analizy ilościowej.
- Aby sprawdzić czystość preparatu EV, można użyć panelu 11468 Human Apolipoprotein 6-Plex Panel (nr kat. APOMAG-62K).
- Aby ocenić funkcjonalny składnik EV, można użyć panelu 11468 Human Cytokine/Chemokine Growth Factor Panel A (nr kat. HCYTA-60K), panelu B (HCYTB-60K) i panelu wielogatunkowego TGFβ (nr kat. TGFBMAG-64K-03).
- Po pobraniu i przygotowaniu próbki, egzosomy można teraz wyizolować i poddać lizie zgodnie z ustalonym protokołem laboratorium. Zalecamy stosowanie buforu do lizy Cell Signaling Lysis Buffer (nr kat. 43-040).
- Każde laboratorium może użyć preferowanego buforu do lizy, ale musi wcześniej ustalić, że bufor do lizy nie będzie miał negatywnego wpływu na test.
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Odkryj zasoby do badań nad rakiem z narzędziami do modelowania i profilowania hodowli komórkowych, genomiki, biomarkerów i nie tylko, aby zmaksymalizować swoje badania nad rakiem.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HEXSM-170K-PMX | 4065270636669 |