WH0005873M2
Monoclonal Anti-RAB27A antibody produced in mouse
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GS2, Anti-HsT18676, Anti-MGC117246, Anti-RAB27, Anti-RAB27A, member RAS oncogene family, Anti-RAM
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB27A(5873)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
YCENPDIVLCGNKSDLEDQRVVKEEEAIALAEKYGIPYFETSAANGTNISQAIEMLLDLIMKRMERCVDKSWIPEGVVRSNGHASTDQLSEEKEKGACGC