Key Documents
S5049
Monoclonal Anti-S100A6 antibody produced in mouse
clone CACY-100, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-Calcyclin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CACY-100, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, human, pig, goat, lizard, canine
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native preparations
indirect immunofluorescence: 1:4,000 using bovine tongue frozen sections
western blot: suitable using denatured-reduced preparations
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100A6(6277)
rat ... S100a6(85247)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry (1 paper)