Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700149
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RAB27Aprodukowane u królików
Synonim(y):
GS2, HsT18676, RAB27, RAB27A, RAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.79 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:10-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB27A(5873)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny małych GTPaz, rodziny Rab. Białko to jest związane z błoną i może być zaangażowane w transport białek i przekazywanie sygnałów za pośrednictwem małych GTPaz. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Griscellego typu 2. Alternatywny splicing występuje w tym locus i zidentyfikowano cztery warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-221 ludzkiego RAB27A (NP_899057.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700149-100UL4065265168946