Kluczowe dokumenty
SAB2105560
Sigma-Aldrich
Anti-SLC2A12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GLUT12, Anti-GLUT8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
67 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, horse, rabbit, goat, dog, pig, human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC2A12
Działania biochem./fizjol.
SLC2A12 belongs to a family of transporters that catalyze the uptake of sugars through facilitated diffusion (Rogers et al., 2002). This family of transporters show conservation of 12 transmembrane helices as well as functionally significant amino acid residues (Joost and Thorens, 2001 [PubMed 11780753]).
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: FFVQITGQPNILFYASTVLKSVGFQSNEAASLASTGVGVVKVISTIPATL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3