WH0005764M1
Monoclonal Anti-PTN antibody produced in mouse
clone 5C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HARP, Anti-HBGF8, Anti-HBNF, Anti-NEGF1, Anti-pleiotrophin (heparin binding growth factor 8, neurite growth-promoting factor 1)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTN(5764)
Immunogen
Sequence
SDCGEWQWSVCVPTSGDCGLGTREGTRTGAECKQTMKTQRCKIPCNWKKQFGAECKYQFQAWGECDLNTALKTRTGSLKRALHNAECQKTVTISKPCGKLTKPKPQAESK