Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0005338M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLD2 antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-phospholipase D2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLD2(5338)
Opis ogólny
Specyficzne dla fosfatydylocholiny (PC) fosfolipazy D (PLD; EC 3.1.4.4) katalizują hydrolizę PC w celu wytworzenia kwasu fosfatydowego i choliny. Aktywacja PLD specyficznych dla PC następuje w wyniku stymulacji agonistycznej zarówno kinazy tyrozynowej, jak i receptorów sprzężonych z białkiem G. Zaproponowano, że PLD specyficzne dla PC funkcjonują w regulowanym wydzielaniu, reorganizacji cytoszkieletu, regulacji transkrypcji i kontroli cyklu komórkowego.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
PLD2 (AAH15033, 834 a.a. ~ 933 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LRDPICDDFFQLWQDMAESNANIYEQIFRCLPSNATRSLRTLREYVAVEPLATVSPPLARSELTQVQGHLVHFPLKFLEDESLLPPLGSKEGMIPLEVWT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alba Diz-Muñoz et al.
PLoS biology, 14(6), e1002474-e1002474 (2016-06-10)
For efficient polarity and migration, cells need to regulate the magnitude and spatial distribution of actin assembly. This process is coordinated by reciprocal interactions between the actin cytoskeleton and mechanical forces. Actin polymerization-based protrusion increases tension in the plasma membrane