AMAB91406
Monoclonal Anti-POU3F2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6228, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
BRN2, OCT7, POUF3
About This Item
Polecane produkty
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL6228, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG1
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU3F2(5454)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sequence
ASNHYSLLTSSASIVHAEPPGGMQQGAGGYREAQSLVQGDYGALQSNGHP
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)