Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA023099
Sigma-Aldrich
Anti-CALB1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Calbindin, Anti-Calbindin D28, Anti-D-28K, Anti-Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
sekwencja immunogenna
QSSLITASQFFEIWLHFDADGSGYLEGKELQNLIQELQQARKKAGLELSPEMKTFVDQYGQRDDGKIGIVELAHVLPTEENFLLLFRCQQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALB1(793)
Opis ogólny
CALB1 (calbindin 1) jest członkiem rodziny białek wiążących wapń EF-hand. Występuje głównie w móżdżku. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q21.
Immunogen
Calbindin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CALB1 (calbindin 1) uczestniczy w zależnych od Ca2+ aktywnościach występujących w neuronach z ekspresją CALB1. Jest związana z aktywacją i utrzymaniem długotrwałej depresji (LTD). Zapewnia neuroprotekcję w obecności stresu oksydacyjnego. W modelu mysim brak CALB1 powoduje poważne zaburzenia neurologiczne i behawioralne. Niska ekspresja CALB1 jest również związana z zaburzeniami poznawczymi obserwowanymi w MELAS (encefalomiopatia mitochondrialna, kwasica mleczanowa i epizody podobne do udaru).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76216
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paolo Flace et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 297(7), 1306-1315 (2014-04-11)
Calbindin-D28k (CB) is a calcium-binding protein largely distributed in the cerebellum of various species of vertebrates. As regards the human cerebellar cortex, precise data on the distribution of CB have not yet been reported. Aim of the present work was
K Morishima et al.
Journal of human genetics, 44(6), 414-415 (1999-11-26)
A polymorphic dinucleotide (CA) sequence was isolated from a BAC clone containing the human 27-kD calbindin (CALB1) gene at 8q21. This polymorphism will be a useful genetic marker to study genetic variations of the CALB1 gene.
Giorgi Kuchukhidze et al.
Epilepsia, 56(8), 1207-1216 (2015-06-18)
Alterations in γ-aminobutyric acid (GABA)-ergic cortical neurons have been reported in focal cortical dysplasia (FCD)Ia/IIIa, a malformation of cortical development associated with drug-resistant epilepsy. We compared numbers of neurons containing calcium-binding proteins parvalbumin (PV), calbindin (CB), and calretinin (CR) and
Valentina Emmanuele et al.
Journal of the neurological sciences, 317(1-2), 29-34 (2012-04-10)
Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes (MELAS) is a maternally inherited mitochondrial syndrome characterized by seizures, migrainous headaches, lactic acidosis, vomiting, and recurrent stroke-like episodes. Patients often suffer from cognitive dysfunction of unclear pathogenesis. In this study, we explored
Lingjing Jin et al.
Acta neurobiologiae experimentalis, 74(3), 288-297 (2014-09-19)
Morphine induces adaptive changes in gene expression throughout the reward circuitry of brain. Recent research has proven the functional interactions between opioid and endogenous cannabinoid system in the central nervous system (CNS). The cannabinoid receptor 1 (CB1-R) is one of