Kluczowe dokumenty
SAB2108743
Sigma-Aldrich
Anti-PLD2
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
106 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_002663
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLD2(5338)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego PLD2
Działania biochem./fizjol.
Specyficzne dla fosfatydylocholiny (PC) fosfolipazy D (PLD; EC 3.1.4.4) katalizują hydrolizę PC w celu wytworzenia kwasu fosfatydowego i choliny. Aktywacja PLD specyficznych dla PC następuje w wyniku stymulacji agonistycznej zarówno kinazy tyrozynowej, jak i receptorów sprzężonych z białkiem G. Zaproponowano, że PLD specyficzne dla PC funkcjonują w regulowanym wydzielaniu, reorganizacji cytoszkieletu, regulacji transkrypcji i kontroli cyklu komórkowego. Fosfolipazy D specyficzne dla fosfatydylocholiny (PC) (PLD; EC 3.1.4.4) katalizują hydrolizę PC w celu wytworzenia kwasu fosfatydowego i choliny. Aktywacja PLD specyficznych dla PC następuje w wyniku stymulacji agonistycznej zarówno kinazy tyrozynowej, jak i receptorów sprzężonych z białkiem G. Zaproponowano, że PLD specyficzne dla PC funkcjonują w regulowanym wydzielaniu, reorganizacji cytoszkieletu, regulacji transkrypcji i kontroli cyklu komórkowego [dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-14 AF033850.1 61-74 15-614 BC015033.1 1-600 615-1279 BC056871.1 549-1213 1280-1830 BC015033.1 1266-1816 1831-1995 BC056871.1 1765-1929 1996-3489 BC015033.1 1982-3475
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MTATPESLFPTGDELDSSQLQMESDEVDTLKEGEDPADRMHPFLAIYELQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)