Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA017268
Sigma-Aldrich
Anti-PLXDC2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FLJ14623, Anti-Plexin domain containing 2, Anti-TEM7R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
CLQFNRCGPCVSSQIGFNCSWCSKLQRCSSGFDRHRQDWVDSGCPEESKEKMCENTEPVETSSRTTTTVGATTTQFRVLTTTRRAVTSQFPTSLPTEDDTKIALHLKDNGASTDDSAAEKKG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLXDC2(84898)
Immunogen
domena pleksyny zawierająca 2 rekombinowane białko ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
PLXDC2 (domena pleksyny zawierająca 2) jest białkiem transmembranowym powierzchni komórek śródbłonka wyrażanym w śródbłonku nowotworowym. PLXDC2 funkcjonuje jako receptor na powierzchni komórek dla czynnika pochodzącego z nabłonka barwnikowego (PEDF) związanego z kilkoma aktywnościami biologicznymi. Doniesienia wskazują, że może to mieć znaczenie kliniczne w angiogenezie nowotworów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71856
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guo Cheng et al.
eLife, 3, e05401-e05401 (2014-12-24)
Pigment Epithelium Derived Factor (PEDF) is a secreted factor that has broad biological activities. It was first identified as a neurotrophic factor and later as the most potent natural antiangiogenic factor, a stem cell niche factor, and an inhibitor of
Hongchun Lin et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 13(4), 2102-2117 (2022-06-22)
Skeletal muscle exhibits remarkable plasticity under both physiological and pathological conditions. One major manifestation of this plasticity is muscle atrophy that is an adaptive response to catabolic stimuli. Because the heterogeneous transcriptome responses to catabolism in different types of muscle
E B Carson-Walter et al.
Cancer research, 61(18), 6649-6655 (2001-09-18)
We recently identified genes encoding tumor endothelial markers (TEMs) that displayed elevated expression during tumor angiogenesis. From both biological and clinical points of view, TEMs associated with the cell surface membrane are of particular interest. Accordingly, we have further characterized
Akash Nanda et al.
Cancer research, 64(23), 8507-8511 (2004-12-03)
Tumor endothelial marker 7 (TEM7) was recently identified as an mRNA transcript overexpressed in the blood vessels of human solid tumors. Here, we identify several new variants of TEM7, derived by alternative splicing, that are predicted to be intracellular (TEM7-I)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA017268-25UL4061841349938
HPA017268-100UL4061835657773