T1948
Anti-TRF1 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone TRF-78, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Telomeric Repeat Binding Factor 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TRF-78, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70 kDa by SDS-PAGE
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TERF1(7013)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2