P7170
Ponceau S solution
BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Synonim(y):
Ponceau S
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioReagent
Poziom jakości
Postać
liquid
stężenie
0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
gęstość
1.01 g/cm3 at 20 °C
przydatność
suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis)
suitable for electrophoresis
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
Klucz InChI
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Produkty
To meet the great diversity of protein analysis needs, Sigma offers a wide selection of protein visualization (staining) reagents. EZBlue™ and ProteoSilver™, designed specifically for proteomics, also perform impressively in traditional PAGE formats.
Protokoły
Protokół Western blot szczegółowo opisuje przenoszenie białek z żeli na nitrocelulozę, co ma kluczowe znaczenie dla procedur immunoblottingu w badaniach naukowych.