Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA012582
Sigma-Aldrich
Anti-AZGP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Zinc-alpha-2-glycoprotein precursor, Anti-Zn- alpha-2-GP, Anti-Zn-alpha-2-glycoprotein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QDGRYSLTYIYTGLSKHVEDVPAFQALGSLNDLQFFRYNSKDRKSQPMGLWRQVEGMEDWKQDSQLQKAREDIFMETLKDIVEYYNDSNGSHVLQGRFGCEIENNRSSGAFWKYYYDGKDYI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AZGP1(563)
Immunogen
Zinc-alpha-2-glycoprotein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-AZGP1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
AZGP1 (α-2-glikoproteina 1, wiążąca cynk) jest rozpuszczalnym, skróconym wydzielniczym białkiem związanym z głównym kompleksem zgodności tkankowej, zaangażowanym w degradację lipidów. Ma strukturalną homologię z łańcuchem ciężkim głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) klasy I. Posiada masę cząsteczkową 38 500 Mr. Składa się z dużego rowka analogicznego do rowków wiążących peptydy MHC klasy I. Sugeruje się, że AZGP1 może być zaangażowany w ekspresję odpowiedzi immunologicznej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84350
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mads Dochedahl Winther et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-07-31)
Biomarkers for predicting the risk of castration-resistant prostate cancer (CRPC) in men treated with primary androgen deprivation therapy (ADT) are lacking. We investigated whether Zinc-alpha 2 glycoprotein (AZGP1) expression in the diagnostic biopsies of men with hormone-naïve prostate cancer (PCa)
James D Brooks et al.
The Prostate, 76(15), 1409-1419 (2016-06-22)
Given the uncertainties inherent in clinical measures of prostate cancer aggressiveness, clinically validated tissue biomarkers are needed. We tested whether Alpha-2-Glycoprotein 1, Zinc-Binding (AZGP1) protein levels, measured by immunohistochemistry, and RNA expression, by RNA in situ hybridization (RISH), predict recurrence
T Araki et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(3), 679-683 (1988-02-01)
In the present study the complete amino acid sequence of human plasma Zn-alpha 2-glycoprotein was determined. This protein whose biological function is unknown consists of a single polypeptide chain of 276 amino acid residues including 8 tryptophan residues and has
L M Sánchez et al.
Science (New York, N.Y.), 283(5409), 1914-1919 (1999-04-17)
Zn-alpha2-glycoprotein (ZAG) is a soluble protein that is present in serum and other body fluids. ZAG stimulates lipid degradation in adipocytes and causes the extensive fat losses associated with some advanced cancers. The 2.8 angstrom crystal structure of ZAG resembles
Toshima Z Parris et al.
International journal of cancer, 134(7), 1617-1629 (2013-10-12)
The deregulation of key cellular pathways is fundamental for the survival and expansion of neoplastic cells, which in turn can have a detrimental effect on patient outcome. To develop effective individualized cancer therapies, we need to have a better understanding
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA012582-25UL4061842785353
HPA012582-100UL4061837126208