Kluczowe dokumenty
A3861
Anti-Palladin (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PALLD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~140 kDa (another band at 90 kDa)
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunoprecipitation (IP): 10-20 μL using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using human HeLa cells
western blot: 1:250-1:500 using whole extracts of human HeLa cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PALLD(23022)
mouse ... Palld(72333)
Opis ogólny
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)