GF72398931
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, thickness 50 mm, Zn95%/Al 4%/Cu 1%/Mg%, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
Synonim(y):
ZN063802
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥95%
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 723-989-31
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
50 mm
gęstość nasypowa
0.33 g/cm3
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)