MABC632
Anti-MAP3K5 Antibody, clone 2E4
ascites fluid, clone 2E4, from mouse
Synonim(y):
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5, Apoptosis signal-regulating kinase 1, ASK-1, MAPK/ERK kinase kinase 5, MEK kinase 5, MEKK 5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP3K5(4217)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected MAP3K5 in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected MAP3K5 in HeLa cells.
ELISA: A representative lot detected MAP3K5 in ELISA (Direct).
Optimal working dilutions must be determined by end user
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MAP3K5 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
HepG2 cell lysate