Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0005159M8
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDGFRB antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD140B, Anti-JTK12, Anti-PDGFR, Anti-PDGFR1, Anti-PDGFRbeta, Anti-platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDGFRB(5159)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor kinazy tyrozynowej na powierzchni komórki dla członków rodziny płytkowego czynnika wzrostu. Te czynniki wzrostu są mitogenami dla komórek pochodzenia mezenchymalnego. Tożsamość czynnika wzrostu związanego z monomerem receptora określa, czy funkcjonalny receptor jest homodimerem, czy heterodimerem, składającym się zarówno z polipeptydów alfa, jak i beta receptora płytkowego czynnika wzrostu. Gen ten jest otoczony na chromosomie 5 przez geny czynnika stymulującego kolonie granulocytów i makrofagów oraz receptora czynnika stymulującego kolonie makrofagów; wszystkie trzy geny mogą być zaangażowane w zespół 5-q. Translokacja między chromosomami 5 i 12, która łączy ten gen z genem translokacji, ETV6, genem białaczki, powoduje przewlekłe zaburzenie mieloproliferacyjne z eozynofilią. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PDGFRB (AAH32224, 33 a.a. ~ 133 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LVVTPPGPELVLNVSSTFVLTCSGSAPVVWERMSQEPPQEMAKAQDGTFSSVLTLTNLTGLDTGEYFCTHNDSRGLETDERKRLYIFVPDPTVGFLPNDAE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Gyu Jeong et al.
Experimental & molecular medicine, 53(2), 291-299 (2021-02-20)
Various repertoires of membrane protein interactions determine cellular responses to diverse environments around cells dynamically in space and time. Current assays, however, have limitations in unraveling these interactions in the physiological states in a living cell due to the lack
Pablo Cruz-Martinez et al.
PloS one, 9(9), e108241-e108241 (2014-09-27)
Fibroblast growth factor 8 (FGF8) is a key molecular signal that is necessary for early embryonic development of the central nervous system, quickly disappearing past this point. It is known to be one of the primary morphogenetic signals required for
Anna Sophie Berghoff et al.
APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica, 122(9), 867-872 (2014-04-23)
Anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene aberrations are found in several tumor types including anaplastic large cell lymphoma (ALCL) and non-small cell lung cancer (NSCLC). Crizotinib, an inhibitor of ALK-fusion proteins, has shown clinical activity, but resistance mechanisms limit long-lasting disease
S Stacchiotti et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 50(17), 3021-3028 (2014-10-02)
To explore the activity of pazopanib in solitary fibrous tumour (SFT). In a preclinical study, we compared the activity of pazopanib, sorafenib, sunitinib, regorafenib, axitinib and bevacizumab in a dedifferentiated-SFT (DSFT) xenotransplanted into Severe Combined Immunodeficiency (SCID) mice. Antiangiogenics were
Anna-Maria Stock et al.
Experimental cell research, 326(2), 307-314 (2014-05-09)
Pancreatic cancer is characterized by aggressive local invasion and early metastasis formation. Active migration of the pancreatic cancer cells is essential for these processes. We have shown previously that the pancreatic cancer cells lines CFPAC1 and IMIM-PC2 show high migratory