Kluczowe dokumenty
SAB1305510
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-PDGFR antibody produced in mouse
clone 275CT1, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Beta platelet-derived growth factor receptor, PDGFR, PDGFR1, PDGFRB, Platelet-derived growth factor receptor beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
crude ascites
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
275CT1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
123968 Da
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: 1:500-1:16000
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDGFRB(5159)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wulfran Cacheux et al.
International journal of cancer, 145(7), 1852-1859 (2019-02-05)
Anal squamous cell carcinoma (ASCC) is a rare tumour, but its incidence is increasing. Standard chemoradiotherapy fails to cure 20% of patients and no targeted therapy is currently approved for recurrent ASCC. The PI3K/Akt/mTOR pathway is frequently altered in this
Pablo Cruz-Martinez et al.
PloS one, 9(9), e108241-e108241 (2014-09-27)
Fibroblast growth factor 8 (FGF8) is a key molecular signal that is necessary for early embryonic development of the central nervous system, quickly disappearing past this point. It is known to be one of the primary morphogenetic signals required for
Anna Sophie Berghoff et al.
APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica, 122(9), 867-872 (2014-04-23)
Anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene aberrations are found in several tumor types including anaplastic large cell lymphoma (ALCL) and non-small cell lung cancer (NSCLC). Crizotinib, an inhibitor of ALK-fusion proteins, has shown clinical activity, but resistance mechanisms limit long-lasting disease
S Stacchiotti et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 50(17), 3021-3028 (2014-10-02)
To explore the activity of pazopanib in solitary fibrous tumour (SFT). In a preclinical study, we compared the activity of pazopanib, sorafenib, sunitinib, regorafenib, axitinib and bevacizumab in a dedifferentiated-SFT (DSFT) xenotransplanted into Severe Combined Immunodeficiency (SCID) mice. Antiangiogenics were
Anna-Maria Stock et al.
Experimental cell research, 326(2), 307-314 (2014-05-09)
Pancreatic cancer is characterized by aggressive local invasion and early metastasis formation. Active migration of the pancreatic cancer cells is essential for these processes. We have shown previously that the pancreatic cancer cells lines CFPAC1 and IMIM-PC2 show high migratory
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1305510-100UL4061838033581