SAB4700454
Monoclonal Anti-CD140a antibody produced in mouse
clone 16A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PDGF-RA, Anti-PDGFRA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
16A1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDGFRA(5156)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 16A1 rozpoznaje CD140a / PDGF-RA, łańcuch alfa 170 kDa receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu, który ulega szerokiej ekspresji na różnych komórkach pochodzenia mezenchymalnego i odgrywa rolę proproliferacyjną lub antyproliferacyjną w różnych nowotworach.
Immunogen
Komórki NIH 3T3 transfekowane CD140a
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 2 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Ziye Xu et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 12(1), 109-129 (2020-11-28)
Ageing is accompanied by sarcopenia and intramuscular fat (IMAT) infiltration. In skeletal muscle, fat infiltration is a common feature in several myopathies and is associated with muscular dysfunction and insulin resistance. However, the cellular origin and lipidomic and transcriptomic changes
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700454-100UG | 4061832707532 |