WH0005156M1
Monoclonal Anti-PDGFRA antibody produced in mouse
clone 2D2-1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD140A, Anti-MGC74795, Anti-PDGFR2, Anti-platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D2-1A11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDGFRA(5156)
Opis ogólny
Platelet-derived growth factor receptor α (PDGFRA) is also termed as cluster of differentiation 140a (CD140a). It is is encoded by the gene mapped to human chromosome 4q12. The encoded protein belongs to the receptor tyrosine kinase gene family.
Immunogen
Sequence
LSLPSILPNENEKVVQLNSSFSLRCFGESEVSWQYPMSEEESSDVEIRNEENNSGLFVTVLEVSSASAAHTGLYTCYYNHTQTEENELEGRHIYIYVPDPDVAFVPLGMTDYLVIVEDDDSAIIPCRTTDPETPVTLHNSEGVVPASYDSRQGFNGTFTVGPYICEATVKGKKFQTIPFNVYALKGTCIISFLL