Kluczowe dokumenty
SAB4502139
Sigma-Aldrich
Anti-PDGFR α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
α platelet-derived growth factor receptor precursor, CD140a, PDGF-R-α, PDGFR-α, kinase PDGFR-α
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 122 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGFRA(5156)
Opis ogólny
Anty-PDGFR Przeciwciało anty-PDGFR α wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka PDGFR α. Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka PDGFR α.
Receptor α płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGFRA), znany również jako klaster różnicowania 140a (CD140a), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 4q12. Kodowane białko należy do rodziny genów receptorowej kinazy tyrozynowej.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PDGFR alfa.
Zakres immunogenu: 731-780
Działania biochem./fizjol.
Receptor płytkowego czynnika wzrostu odgrywa istotną rolę w rozwoju i dojrzewaniu płytek krwi. Receptor α płytkowego czynnika wzrostu (PDGFRA) działa jako potencjalny cel dla imatynibu, rewolucyjnego leku stosowanego w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Szlak PDGFRA może być zaangażowany w proces rozwoju trombocytów. Kodowane białko ułatwia proliferację i migrację komórek gwiaździstych wątroby (HSC). Mutacje w tym genie zaobserwowano w nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PDGFR? promoter polymorphisms and expression patterns influence risk of development of imatinib-induced thrombocytopenia in chronic myeloid leukemia: A study from India
Guru S A, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(10) (2017)
A 1.8-Mb YAC contig spanning three members of the receptor tyrosine kinase gene family (Pdgfra, Kit, and Flk1) on mouse chromosome 5.
Brunkow M E, et al.
Genomics, 25(2), 421-432 (1995)
PDGFRA Mutations in Gastrointestinal Stromal Tumors: Frequency, Spectrum and In Vitro Sensitivity to Imatinib
Corless C L, et al.
Journal of Clinical Oncology, 23(23), 5357-5364 (2005)
Platelet-Derived Growth Factor Receptor ? Contributes to Human Hepatic Stellate Cell Proliferation and Migration.
Kikuchi A, et al.
The American Journal of Pathology, 187(10), 2273-2287 (2017)
Overexpressed Skp2 within 5p amplification detected by array?based comparative genomic hybridization is associated with poor prognosis of glioblastomas
Saigusa K, et al.
Cancer Science, 96(10), 676-683 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4502139-100UG4061837745171