Kluczowe dokumenty
HPA028499
Sigma-Aldrich
Anti-PDGFRB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD140b, Anti-JTK12, Anti-PDGFR, Anti-PDGFR1, Anti-platelet-derived growth factor receptor, β polypeptide
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
AQDGTFSSVLTLTNLTGLDTGEYFCTHNDSRGLETDERKRLYIFVPDPTVGFLPNDAEELFIFLTEITEITIPCRVTDPQLVVTLHEKKGDVAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDGFRB(5159)
Immunogen
platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77984
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akio Higuchi et al.
Oncology letters, 13(2), 905-911 (2017-03-31)
Overall survival remains unsatisfactory in stage II/III gastric cancer, even after curative surgery and adjuvant chemotherapy. Platelet-derived growth factor receptor-β (
Ernst J A Steller et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 15(2), 204-217 (2013-02-27)
In epithelial tumors, the platelet-derived growth factor receptor B (PDGFRB) is mainly expressed by stromal cells of mesenchymal origin. Tumor cells may also acquire PDGFRB expression following epithelial-to-mesenchymal transition (EMT), which occurs during metastasis formation. Little is known about PDGFRB
Charlotte Rorsman et al.
The Journal of biological chemistry, 291(22), 11608-11618 (2016-04-07)
Protein ubiquitination controls protein stability and subcellular localization of tyrosine kinase receptors, hence affecting signaling both quantitatively and qualitatively. In this report, we demonstrate that, after ligand stimulation, the PDGF β receptor (PDGFRβ) becomes ubiquitinated in a manner requiring both
Pablo Cruz-Martinez et al.
PloS one, 9(9), e108241-e108241 (2014-09-27)
Fibroblast growth factor 8 (FGF8) is a key molecular signal that is necessary for early embryonic development of the central nervous system, quickly disappearing past this point. It is known to be one of the primary morphogenetic signals required for
Anna Sophie Berghoff et al.
APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica, 122(9), 867-872 (2014-04-23)
Anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene aberrations are found in several tumor types including anaplastic large cell lymphoma (ALCL) and non-small cell lung cancer (NSCLC). Crizotinib, an inhibitor of ALK-fusion proteins, has shown clinical activity, but resistance mechanisms limit long-lasting disease