Kluczowe dokumenty
SAB4502148
Sigma-Aldrich
Anti-PDGFR β antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD140b, PDGF-R-β, PDGFR, PDGFR-β, kinase PDGFR-β
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 123 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDGFRB(5159)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PDGFRB (receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu β) jest receptorem kinazy tyrozynowej typu III, który występuje jako homodimer. Receptor ten oddziałuje z wieloma ligandami, ale jego głównym ligandem fizjologicznym jest homodimer PDGF-BB. Znajduje się na ludzkim chromosomie 5q32.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PDGFR beta.
Zakres immunogenów: 991-1040
Działania biochem./fizjol.
PDGFRB (receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu β), po interakcji z PGDFB, reguluje wiele procesów, takich jak zaburzenia sklerotyczne, gojenie się ran i angiogeneza nowotworowa. Mutacja typu gain-of-function w tym genie jest związana z zespołem Penttinena. Mutacja utraty funkcji w tym genie powoduje neurodegeneracyjne zaburzenie pierwotnego rodzinnego zwapnienia mózgu (PFBC).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Massive thromboembolism owing to the left ventricular thrombus associated with the hypereosinophilic syndrome
Kim J S, et al.
The Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery, 47(5), 478-478 (2014)
Michael Vanlandewijck et al.
PloS one, 10(11), e0143407-e0143407 (2015-11-26)
Primary Familial Brain Calcification (PFBC), a neurodegenerative disease characterized by progressive pericapillary calcifications, has recently been linked to heterozygous mutations in PDGFB and PDGFRB genes. Here, we functionally analyzed several of these mutations in vitro. All six analyzed PDGFB mutations
Jennifer J Johnston et al.
American journal of human genetics, 97(3), 465-474 (2015-08-19)
Penttinen syndrome is a distinctive disorder characterized by a prematurely aged appearance with lipoatrophy, epidermal and dermal atrophy along with hypertrophic lesions that resemble scars, thin hair, proptosis, underdeveloped cheekbones, and marked acro-osteolysis. All individuals have been simplex cases. Exome