SAB5600114
Anti-CD140b (PDGF Receptor beta)antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM303, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Platelet-derived growth factor receptor beta
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM303, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1:250-1:500
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDGFRB(5159)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)