Kluczowe dokumenty
WH0004893M1
Sigma-Aldrich
Anti-NRAS Antibody
mouse monoclonal, 2A3
Synonim(y):
Anti-NRAS1, Anti-Nras, Anti-neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-NRAS antibody produced in mouse, clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgGκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRAS(4893)
Opis ogólny
Jest to onkogen N-ras kodujący białko błonowe, które przemieszcza się między aparatem Golgiego a błoną plazmatyczną. To przemieszczanie się jest regulowane przez palmitoylację i depalmitoylację przez kompleks ZDHHC9-GOLGA7. Kodowane białko, które ma wewnętrzną aktywność GTPazy, jest aktywowane do postaci związanej z GTP przez białko aktywujące GTPazę i inaktywowane do postaci związanej z GDP przez czynnik wymiany nukleotydów guaninowych. Defekty tego genu są przyczyną młodzieńczej białaczki mielomonocytowej (JMML). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NRAS (AAH05219, 90 a.a. ~ 189 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FADINLYREQIKRVKDSDDVPMVLVGNKCDLPTRTVDTKQAHELAKSYGIPFIETSAKTRQGVEDAFYTLVREIRQYRMKKLNSSDDGTQGCMGLPCVVM
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)