Kluczowe dokumenty
16-321
Sigma-Aldrich
Anti-Ras Magnetic Bead Conjugate Antibody
from mouse
Synonim(y):
GTP- and GDP-binding peptide B, GTPase Hras, Ha-Ras1 proto-oncoprotein, Ras family small GTP binding protein H-Ras, Transforming protein p2, c-has/bas p21 protein, c-ras-Ki-2 activated oncogene, p19 H-RasIDX protein, transformation gene: oncogene HAMSV,
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The tumor oncoproteins HRas, KRas, and NRas are rated as Ras protoncogenes. Point mutations within Ras genes are frequently detected in human malignancies and in experimentally induced tumors in animals.
Specyficzność
Other species unknown.
This antibody recognizes p21H-, K- and N-Ras.
Immunogen
KLH-conjugated protein corresponding to human Ras.
Zastosowanie
Anti-Ras Magnetic Bead Conjugate Antibody detects level of Ras Magnetic Bead Conjugate & has been published & validated for use in WB & IP.
Immunoprecipitation:
150 μg of this antibody has been reported to immunoprecipitate Ras.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
MAP Kinases
G-proteins
Opis wartości docelowych
21 kDa
Postać fizyczna
20% slurry; 1xPBS, 0.05% sodium azide. Sufficient for 10 immunoprecipitation assays.
Format: Purified
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at 2-8ºC from date of receipt.
DO NOT FREEZE
Komentarz do analizy
Control
A431 whole cell lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2