Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0004267M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD99 antibody produced in mouse
clone 3A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD99 antigen, Anti-MIC2, Anti-MIC2X, Anti-MIC2Y
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD99(4267)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest glikoproteiną powierzchniową komórek zaangażowaną w migrację leukocytów, adhezję komórek T, gangliozyd GM1 i transport białek transbłonowych oraz śmierć komórek T szlakiem niezależnym od kaspaz. Ponadto kodowane białko może mieć zdolność do rearanżacji cytoszkieletu aktynowego i może również działać jako onkosupresor w kostniakomięsaku. Cyklofilina A wiąże się z CD99 i może działać jako regulator sygnalizacji CD99. Gen ten znajduje się w pseudoautosomalnym regionie chromosomów X i Y i unika inaktywacji chromosomu X. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CD99 (AAH03147, 23 a.a. ~ 122 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DGGFDLSDALPDNENKKPTAIPKKPSAGDDFDLGDAVVDGENDDPRPPNPPKPMPNPNPNHPSSSGSFSDADLADGVSGEGKGGSDGGSHRKEGEEAD
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carrie L Butler et al.
PloS one, 9(5), e97625-e97625 (2014-05-21)
Hypothetical proteins comprise roughly half of the predicted gene complement of Toxoplasma gondii and Plasmodium falciparum and represent the largest class of uniquely functioning proteins in these parasites. Following the idea that functional relationships can be informed by the timing
Troy C Lund et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(10), 2767-2779 (2014-06-07)
There is accumulating evidence that mesenchymal stem cells (MSCs) have their origin as perivascular cells (PVCs) in vivo, but precisely identifying them has been a challenge, as they have no single definitive marker and are rare. We have developed a
Ursula Úrias et al.
Journal of neuro-oncology, 119(1), 59-70 (2014-05-07)
In the present study, we searched for genes highly expressed in placenta and that could contribute to the establishment and maintenance of a malignant phenotype in different types of tumours, and in astrocytomas in particular. We employed a strategy based