Kluczowe dokumenty
SAB4701111
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD99-APC antibody produced in mouse
clone 3B2/TA8
Synonim(y):
HBA71, MIC2, blood group Xg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B2/TA8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
NM_001122898.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD99(4267)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody 3B2/TA8 recognizes CD99, an approximately 32 kDa sialoglycoprotein expressed on many cell types, with particularly strong expression on Ewing´s sarcoma and peripheral primitive neuroectodermal tumors. Within the hematopoietic system, CD99 is expressed on virtually all cell types except granulocytes.
Immunogen
Human thymocytes
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2