Kluczowe dokumenty
SAB5500076
Sigma-Aldrich
Anti-CD99 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP119, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP119, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
immunohistochemistry: 1:200
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD99(4267)
Opis ogólny
CD99, produkt genu MIC2 lub antygen E2 ulega ekspresji na błonie komórkowej niektórych limfocytów, tymocytów korowych i komórek ziarnistych jajnika. Antygen ten jest również wyrażany przez większość komórek wysp trzustkowych, komórki Sertoliego jądra i niektóre komórki śródbłonka. Dojrzałe granulocyty wykazują bardzo niską ekspresję CD99 lub nie wykazują jej wcale. MIC2 ulega silnej ekspresji w komórkach mięsaka Ewinga i prymitywnych obwodowych guzach neuroektodermalnych.
Immunogen
Rekombinowane ludzkie białko CD99 o pełnej długości.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)