Kluczowe dokumenty
SAB5700637
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-AKT2produkowane u królików
Synonim(y):
AKT2, HIHGHH, PKBB, PKBBETA, PRKBB, RAC-BETA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51
55
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
8.49 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT2(208)
Opis ogólny
Gen ten jest przypuszczalnym onkogenem kodującym białko należące do podrodziny kinaz serynowo-treoninowych zawierających domeny podobne do SH2 (Src homology 2-like). Wykazano, że gen ulega amplifikacji i nadekspresji w 2 z 8 linii komórkowych raka jajnika i 2 z 15 pierwotnych guzów jajnika. Nadekspresja przyczynia się do złośliwego fenotypu podgrupy ludzkich raków przewodowych trzustki. Kodowane białko jest ogólną kinazą białkową zdolną do fosforylacji kilku znanych białek.
Immunogen
Syntetyczny peptyd ludzkiej AKT2
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)