Kluczowe dokumenty
WH0004852M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPY antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PYY4, Anti-neuropeptide Y
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPY(4852)
Immunogen
NPY (AAH29497, 29 a.a. ~ 97 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YPSKPDNPGEDAPAEDMARYYSALRHYINLITRQRYGKRSSPETLISDLLMRESTENVPRTRLEDPAMW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Edward P Maguire et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(3), 823-838 (2014-01-17)
Within the nucleus accumbens (NAc), synaptic GABAA receptors (GABAARs) mediate phasic inhibition of medium spiny neurons (MSNs) and influence behavioral responses to cocaine. We demonstrate that both dopamine D1- and D2-receptor-expressing MSNs (D-MSNs) additionally harbor extrasynaptic GABAARs incorporating α4, β
Nicole L Corteen et al.
The European journal of neuroscience, 34(2), 250-262 (2011-06-23)
The locus coeruleus (LC) provides the major source of noradrenaline to the central nervous system and is modulated by neurochemically diverse afferents. LC function is central to arousal, memory, cognition and the stress response, with dysfunction of the LC-noradrenergic axis