Kluczowe dokumenty
L081000
Sigma-Aldrich
Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid
Synonim(y):
Methyl cyanide
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.03
Formularz
liquid
Format
mixture
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)