Kluczowe dokumenty
WH0001774M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNASE1L1 antibody produced in mouse
clone 4E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DNAS1L1, Anti-DNL1L, Anti-XIB, Anti-deoxyribonuclease I-like 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
4E8, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
2
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNASE1L1(1774)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the deoxyribonuclease family and the protein shows high sequence similarity to lysosomal DNase I. Alternate transcriptional splice variants, encoding the same protein, have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
DNASE1L1 (AAH01561, 18 a.a. ~ 302 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AFRICAFNAQRLTLAKVAREQVMDTLVRILARCDIMVLQEVVDSSGSAIPLLLRELNRFDGSGPYSTLSSPQLGRSTYMETYVYFYRSHKTQVLSSYVYNDEDDVFAREPFVAQFSLPSNVLPSLVLVPLHTTPKAVEKELNALYDVFLEVSQHWQSKDVILLGDFNADCASLTKKRLDKLELRTEPGFHWVIADGEDTTVRASTHCTYDRVVLHGERCRSLLHTAAAFDFPTSFQLTEEEALNISDHYPVEVELKLSQAHSVQPLSLTVLLLLSLLSPQLCPAA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tingting Wang et al.
Frontiers in immunology, 10, 1235-1235 (2019-06-20)
Immune checkpoint blockade (ICB) immunotherapy increases antitumor immunity by blocking cytotoxic-T-lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4) or programmed cell death protein 1 (PD-1)/programmed death-ligand 1 (PD-L1) and displays robust clinical responses in various cancers. However, ICB immunotherapy also triggers severe inflammatory side
Katarzyna Biadasiewicz et al.
Endocrinology, 152(4), 1458-1469 (2011-02-10)
The basic helix-span-helix transcription factor activating protein (AP)-2α is critically involved in cell-specific hormone expression of syncytializing human trophoblasts. Its role in invasive trophoblast differentiation, however, remains largely elusive. Using RT-PCR, Western blotting, and immunofluorescence of first-trimester placentae, we here