Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA004726
Sigma-Aldrich
Anti-VCAN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CSPG2 antibody produced in rabbit, Anti-Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, Anti-GHAP, Anti-Glial hyaluronate-binding protein, Anti-Large fibroblast proteoglycan, Anti-PG-M, Anti-Versican core protein precursor, AntiVCAN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
SLSGKVSLPCHFSTMPTLPPSYNTSEFLRIKWSKIEVDKNGKDLKETTVLVAQNGNIKIGQDYKGRVSVPTHPEAVGDASLTVVKLLASDAGLYRCDVMYGIEDTQDTVSLTVDGVVFHYRAATSRYTLNFEAA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCAN(1462)
Opis ogólny
Versican (VCAN) koduje duży proteoglikan siarczanu chondroityny o nazwie versican. Ulega on ekspresji w ludzkich fibroblastach. Składa się z domeny wiążącej kwas hialuronowy na końcu aminowym. Na C-końcu znajdują się dwa powtórzenia podobne do naskórkowego czynnika wzrostu (EGF), sekwencja podobna do lektyny i domena podobna do białka regulującego dopełniacz. W centrum znajduje się miejsce przyłączenia glikozaminoglikanu.
Immunogen
Versican core protein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Anti-VCAN antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Versican (VCAN) bierze udział w rozpoznawaniu komórek. Łączy składniki macierzy zewnątrzkomórkowej i glikoproteiny na powierzchni komórek. Wiąże hialuronian w celu połączenia białek. W rezultacie tworzy duży agregat utrzymujący integralność strukturalną. Mutacja w VCAN jest odpowiedzialna za zespół Wagnera (WS), zaburzenie autosomalne dominujące. Wpływa ona na różne cechy oczu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86780
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yumiko Miyazaki et al.
Reproduction (Cambridge, England) (2018-11-06)
The endometrium extracellular matrix (ECM) is essential for embryo implantation. Versican, a large chondroitin sulfate proteoglycan that binds hyaluronan and forms large ECM aggregates, can influence fundamental physiological phenomena, such as cell proliferation, adhesion, and migration. The present study investigated
Barbara Kloeckener-Gruissem et al.
European journal of human genetics : EJHG, 21(3), 352-356 (2012-06-29)
Wagner syndrome (WS) is an autosomal dominant vitreoretinopathy affecting various ocular features and is caused by mutations in the canonical splice sites of the VCAN gene, which encodes the large chondroitin sulfate proteoglycan, versican. We report the identification of novel
Chelsea Hope et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(5), 1933-1941 (2017-07-30)
Colorectal cancer originates within immunologically complex microenvironments. To date, the benefits of immunotherapy have been modest, except in neoantigen-laden mismatch repair-deficient tumors. Approaches to enhance tumor-infiltrating lymphocytes in the tumor bed may substantially augment clinical immunotherapy responses. In this article
Terence N Bukong et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 96(3), 361-374 (2016-01-12)
Little is known about the deposition and turnover of proteoglycans in liver fibrosis, despite their abundance in the extracellular matrix. Versican plays diverse roles in modulating cell behavior in other fibroproliferative diseases, but remains poorly described in the liver. Hepatic
Svenja Hinderer et al.
Biomaterials, 35(7), 2130-2139 (2013-12-18)
Currently available heart valve replacements are limited in long-term performance or fail due to leaflet thickening, lack of growth or remodeling potential. In order to address these issues, it is necessary to mimic multiple factors of the native valvular extracellular
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA004726-100UL4061837135323
HPA004726-25UL4061842768080