AB1033
Anti-Versican Antibody, a.a. 1360-1439 of mouse versican
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
GAG beta Domain
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACAN(176)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blotting: 0.5 μg/mL
Immunoprecipitation:
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Immunohistochemistry Positive control: surrounding cartilageWestern blotting positive control: total 13 day mouse embryo
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2