Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB5700020
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-YAP1produkowane u królików
Synonim(y):
COB1, YAP, YAP1, YAP2, YAP65, YKI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36
48
49
50
52
53
54
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.87 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:20-1:50
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YAP1(10413)
Opis ogólny
Gen ten koduje efektor jądrowy szlaku sygnałowego Hippo, który jest zaangażowany w rozwój, wzrost, naprawę i homeostazę. Wiadomo, że gen ten odgrywa rolę w rozwoju i progresji wielu nowotworów jako regulator transkrypcji tego szlaku sygnałowego i może funkcjonować jako potencjalny cel w leczeniu raka. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 155-504 ludzkiego YAP1 (NP_001123617.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)