Kluczowe dokumenty
SYNC393240C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Synonim(y):
Synthware C393240C, glass chromatograpy column
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C393240C
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
26.0 mm × 457 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)