Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0003290M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSD11B1 antibody produced in mouse
clone 2C10, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-11DH, Anti-11betaHSD1, Anti-HDL, Anti-HSD11, Anti-HSD11B, Anti-HSD11L, Anti-MGC13539, Anti-hydroxysteroid (11-beta) dehydrogenase 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD11B1(3290)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest enzymem mikrosomalnym, który katalizuje konwersję hormonu stresu kortyzolu do nieaktywnego metabolitu kortyzonu. Ponadto kodowane białko może katalizować reakcję odwrotną, konwersję kortyzonu do kortyzolu. Zbyt duża ilość kortyzolu może prowadzić do otyłości centralnej, a szczególna odmiana tego genu została powiązana z otyłością i insulinoopornością u dzieci. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Białko rekombinowane HSD11B1 (AAH12593, 1 a.a. ~ 292 a.a.) o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAFMKKYLLPILGLFMAYYYYSANEEFRPEMLQGKKVIVTGASKGIGREMAYHLAKMGAHVVVTARSKETLQKVVSHCLELGAASAHYIAGTMEDMTFAEQFVAQAGKLMGGLDMLILNHITNTSLNLFHDDIHHVRKSMEVNFLSYVVLTVAALPMLKQSNGSIVVVSSLAGKVAYPMVAAYSASKFALDGFFSSIRKEYSVSRVNVSITLCVLGLIDTETAMKAVSGIVHMQAAPKEECALEIIKGGALRQEEVYYDSSLWTTLLIRNPCRKILEFLYSTSYNMDRFINK
Postać fizyczna
Rozwiązanie
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasuto Uchida et al.
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, 78(7), 1667-1675 (2014-04-29)
High-density lipoprotein (HDL) plays a key role in reverse cholesterol transport, and halts the progression of atherosclerosis. The aim of the present study was to visualize native HDL in the human coronary arterial wall. The fluorescence characteristics of HDL were