R8133
Linijki do autoradiografii
can be used with preflashed film and intensifying screens
About This Item
Kod UNSPSC:
41105341
NACRES:
NB.31
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech ARS-150
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Intensywność emisji nieradioaktywnej fosforescencji jest regulowana w celu zapewnienia ostrych oznaczeń na autoradiogramach i późniejszych zdjęciach. Widoczny w normalnym oświetleniu. Dostarczany z samoprzylepnym podkładem. Może być używany z wstępnie naświetloną folią i ekranami intensyfikującymi.
Opakowanie
Opakowanie zawiera cztery linijki 11 × 200 mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)