Key Documents
PROTSIL1
ProteoSilver™ Silver Stain Kit
Synonim(y):
Silver Staining Kit
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
Poziom jakości
metody
protein staining: suitable
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Premixed and preweighed solutions reduce time and cost of purchasing and preparing individual components
- Optimized protocols help establish conditions for best results
- High sensitivity and low background ensure very low abundance proteins can be detected and resolved from other proteins
- MALDI Compatible - Protein spots of interest can be further characterized by mass spectrometry
- Room Temperature Stability allows easy and convenient storage
Informacje prawne
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Produkty
To meet the great diversity of protein analysis needs, Sigma offers a wide selection of protein visualization (staining) reagents. EZBlue™ and ProteoSilver™, designed specifically for proteomics, also perform impressively in traditional PAGE formats.
Identyfikacja przyczyn i środków zaradczych dla wyzwań związanych z przygotowaniem próbki SDS-PAGE i optymalizacja warunków elektroforezy.
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
Żele i bufory Bis-Tris zapewniają lepszą rozdzielczość białek w porównaniu z tradycyjnymi żelami tris-glicynowymi.
Protokoły
Protokół przygotowania próbki do lizy komórek i wydajnej ekstrakcji białek z hodowanych tkanek i komórek do późniejszego Western blottingu.