Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0002205M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FCER1A antibody produced in mouse
clone 2C12-3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FCE1A, Anti-Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; alpha polypeptide, Anti-FcERI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C12-3B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCER1A(2205)
Opis ogólny
Receptor IgE odgrywa kluczową rolę w chorobach alergicznych, łącząc alergen i komórkę tuczną w celu zainicjowania reakcji zapalnych i natychmiastowej nadwrażliwości, które są charakterystyczne dla zaburzeń takich jak katar sienny i astma. Reakcja alergiczna występuje, gdy 2 lub więcej receptorów IgE o wysokim powinowactwie jest usieciowanych przez cząsteczki IgE, które z kolei są związane z cząsteczką alergenu (antygenu). Występuje zaburzenie, które powoduje uwalnianie histaminy i proteaz z granulek w cytoplazmie komórki tucznej i prowadzi do syntezy prostaglandyn i leukotrienów - silnych efektorów reakcji nadwrażliwości. Receptor IgE składa się z 3 podjednostek: alfa, beta (MIM 147138) i gamma (MIM 147139); tylko podjednostka alfa jest glikozylowana.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
FCER1A (AAH05912.1, 1 a.a. ~ 257 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAPAMESPTLLCVALLFFAPDGVLAVPQKPKVSLNPPWNRIFKGENVTLTCNGNFFEVSSTKWFHNGSLSEETNSSLNIVNAKFEDSGEYKCQHQVNESEPVYLEVFSDWLLQASAEVVMEGQPLFLRCHGWRNWDVYKVIYYKDGEALKYWYENHNISITNATVEDSGTYYCTGKVWQLDYESEPLNITVIKAPREKYWLQFFIPLLVILFAVDTGLFISTQQVTFLLKIKRTRKGFRLLNPHPKPNPKNN
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)