Kluczowe dokumenty
Z740556
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 10 mL, ungraduated
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Inne uwagi
Browse all glass beakers
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)